1-Brom-3-(trifluormethoxy)benzol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(Trifluoromethoxy)bromobenzene
A16561.14
A16561.14EA
131
EUR
A16561.14
1-Brom-3-(trifluormethoxy)benzol ≥98%
1-Brom-3-(trifluormethoxy)benzol
Purity: 98+%
CAS No.: 2252-44-0
Molecular Formula: C7H4BrF3O
Formula Weight: 241.01
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4620
Boiling Point: 156-158°
Beilstein Reference: 1945938
MDL No.: MFCD00040943
Formel:
C₇H₄BrF₃O Molecular Weight: 241,01 g/mol Siedepunkt: 156…158 °C Dichte: 1,620 Flammpunkt: 62 °C (143 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00040943 CAS-Nummer: 2252-44-0 |