1,2,4-Trifluor-5-nitrobenzol ≥99%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,4,5-Trifluoronitrobenzene

A16579.03
A16579.03EA 35.8 EUR
A16579.03
1,2,4-Trifluor-5-nitrobenzol ≥99%
1,2,4-Trifluor-5-nitrobenzol
Formel: C₆H₂F₃NO₂
Molecular Weight: 177,08 g/mol
Siedepunkt: 195 °C
Schmelzpunkt: –11 °C
Dichte: 1,544
Flammpunkt: 89 °C (192 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007051
CAS-Nummer: 2105-61-5
EINECS: 218-281-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR