Propargylbromid ≥80% stabilisiert
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Brompropin
A16580.AD A16580.AK A16580.AU
A16580.ADEA 48.6 EUR
A16580.AD A16580.AK A16580.AU
Propargylbromid ≥80% stabilisiert
Propargylbromid
CAS No.: 106-96-7 Molecular Formula: HC≡CCH2Br Formula Weight: 118.97 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 3°(37°F) Refractive Index: 1.4940 Melting Point: -61° Boiling Point: 88-90° Beilstein Reference: 605309 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00000241
Formel: C₃H₃Br
Molecular Weight: 118.96 g/mol
Siedepunkt: 88…90 °C
Schmelzpunkt: –61 °C
Dichte: 1.335
Flammpunkt: 3 °C (37 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000241
CAS-Nummer: 106-96-7
EINECS: 203-447-1
UN: 2924
ADR: 3 II