Propargylbromid ≥80% stabilisiert

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr


Stabilisierung: Stabilisiert mit Magnesiumoxid

A16580.AD A16580.AK A16580.AU
A16580.ADEA 48.6 EUR
A16580.AD A16580.AK A16580.AU
Propargylbromid ≥80% stabilisiert
Propargylbromid

CAS No.: 106-96-7 Molecular Formula: HC≡CCH2Br Formula Weight: 118.97 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 3°(37°F) Refractive Index: 1.4940 Melting Point: -61° Boiling Point: 88-90° Beilstein Reference: 605309 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00000241

Formel: C₃H₃Br
Siedepunkt: 88…90 °C
Schmelzpunkt: –61 °C
Dichte: 1,335
Flammpunkt: 3 °C (37 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000241
CAS-Nummer: 106-96-7
EINECS: 203-447-1
UN: 2924
ADR: 3,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR