(3,4-Difluorphenyl)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,4-Difluorophenylacetic acid
A16584.06
A16584.06EA
129
EUR
A16584.06
(3,4-Difluorphenyl)essigsäure ≥98%
(3,4-Difluorphenyl)essigsäure
Purity: 98%
CAS No.: 658-93-5
Molecular Formula: C8H6F2O2
Formula Weight: 172.13
Flash Point:
Formel:
(C₆H₃F₂)CH₂COOH Molecular Weight: 172.13 g/mol Siedepunkt: 259 Schmelzpunkt: 48…50 °C Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010002 CAS-Nummer: 658-93-5 EINECS: 211-527-2 |