2-Chlor-4-nitroanilin ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Amino-3-chlornitrobenzol

A16586.0B A16586.0I A16586.30
A16586.0BEA 128 EUR
A16586.0B A16586.0I A16586.30
2-Chlor-4-nitroanilin ≥98%
2-Chlor-4-nitroanilin

Purity: 98+% CAS No.: 121-87-9 Molecular Formula: C6H5ClN2O2 Formula Weight: 172.57 Flash Point: 193°(379°F) Odour: Weak, characteristic Boiling Point: 320° dec. Beilstein Reference: 638657 UN No.: 2237 MDL No.: MFCD00007665

Formel: C₆H₅ClN₂O₂
Molecular Weight: 172.57 g/mol
Siedepunkt: 320 °C (Zers.)
Schmelzpunkt: 106…109 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 193 °C (379 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007665
CAS-Nummer: 121-87-9
EINECS: 204-502-2
UN: 2237
ADR: 6.1 III

Bestellen

TECHNISCHE DATEN

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR