1,2-Dibromtetrafluorbenzol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
A16620.03
A16620.03EA 55.9 EUR
A16620.03
1,2-Dibromtetrafluorbenzol ≥99%
1,2-Dibromtetrafluorbenzol
Purity: 99% CAS No.: 827-08-7 Molecular Formula: C6Br2F4 Formula Weight: 307.87 Flash Point: 99°(210°F) Refractive Index: 1.5160 Boiling Point: 197-199° MDL No.: MFCD00039209
Formel: C₆Br₂F₄
Siedepunkt: 197…199 °C
Schmelzpunkt: 12 °C
Dichte: 2,26
Flammpunkt: 99 °C (210 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00039209
CAS-Nummer: 827-08-7
EINECS: 212-564-7