1-Cyclohexyl-2-pyrrolidinon 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

A16638.18 A16638.30
A16638.18EA 29.7 EUR
A16638.18 A16638.30
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidinon 99%
1-Cyclohexyl-2-pyrrolidone

Purity: 99% CAS No.: 6837-24-7 Molecular Formula: C10H17NO Formula Weight: 167.25 Flash Point: 140°(284°F) Refractive Index: 1.4990 Melting Point: 12-15° Boiling Point: 290-292° Beilstein Reference: 121832 UN No.: UN2810 MDL No.: MFCD00003191

Formel: C₁₀H₁₇NO
Siedepunkt: 290…292 °C
Schmelzpunkt: 12…15 °C
Dichte: 1,007
Flammpunkt: 140 °C (284 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003191
CAS-Nummer: 6837-24-7
EINECS: 229-919-7
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR