Lanthan(III)fluorid ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Lanthanum trifluoride
A16673.14
A16673.22
A16673.14EA
53.1
EUR
A16673.14
A16673.22
Lanthan(III)fluorid ≥99%
Lanthan(III)fluorid
Purity: 99%
CAS No.: 13709-38-1
Molecular Formula: F3La
Formula Weight: 195.90
Odour: Odourless
Melting Point: 1493°
MDL No.: MFCD00011073
Formel:
F₃La Molecular Weight: 195.9 g/mol Siedepunkt: ∼2327 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1493 °C Dichte: 5.936 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011073 CAS-Nummer: 13709-38-1 EINECS: 237-252-8 UN: 3288 ADR: 6.1 III |