L(+)-Asparagin Monohydrat

Lieferant: PanReac AppliChem

A1668.1000
A1668.1000EA 162 EUR
A1668.1000
L(+)-Asparagin Monohydrat
Formel: C₄H₈N₂O₃·1H₂O
Schmelzpunkt: 215…217 °C
Dichte: 1,567 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00151038
CAS-Nummer: 5794-13-8
EINECS: 200-735-9
Merck Index: 14,00837

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR