Alizarin-Komplexon, (max. 10% H₂O)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A16699.03
A16699.06
A16699.03EA
92.3
EUR
A16699.03
A16699.06
Alizarin-Komplexon, (max. 10% H₂O)
Alizarin-Komplexon
CAS No.: 3952-78-1
Molecular Formula: C19H15NO8
Formula Weight: 385.33
Melting Point: 180-182°
Beilstein Reference: 2190028
MDL No.: MFCD00001202
Formel:
C₁₉H₁₅NO₈ Schmelzpunkt: 180…182 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001202 CAS-Nummer: 3952-78-1 EINECS: 223-544-2 |