4-Fluorzimtsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(p-Fluorphenyl)propensäure, 4-Fluorcinnamsäure, 3-(4-Fluorphenyl)propensäure
A16707.06
A16707.14
A16707.22
A16707.06EA
38.5
EUR
A16707.06
A16707.14
A16707.22
4-Fluorzimtsäure ≥98%
4-Fluorzimtsäure
Purity: 98+%
CAS No.: 459-32-5
Molecular Formula: C9H7FO2
Formula Weight: 166.15
Odour: Odourless
Melting Point: 208-210°
Beilstein Reference: 2613441
MDL No.: MFCD00004395
Formel:
C₉H₇FO₂ Schmelzpunkt: 208…210 °C Dichte: 1 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004395 CAS-Nummer: 459-32-5 EINECS: 207-288-9 |