Trichlor(phenyl)silan ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

A16713.22 A16713.36
A16713.22EA 36.5 EUR
A16713.22 A16713.36
Trichlor(phenyl)silan ≥97%

Purity: 97% CAS No.: 98-13-5 Molecular Formula: C6H5Cl3Si Formula Weight: 211.55 Flash Point: 91°(195°F) Refractive Index: 1.5230 Odour: Odourless Melting Point: -127° Boiling Point: 201° Beilstein Reference: 508730 UN No.: 1804 MDL No.: MFCD00000479

Formel: C₆H₅Cl₃Si
Siedepunkt: 201 °C
Schmelzpunkt: –127 °C
Dichte: 1,324
Flammpunkt: 91 °C (195 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000479
CAS-Nummer: 98-13-5
EINECS: 202-640-8
UN: 1804
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR