Benzyltrimethylammoniumchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A16759.22
A16759.36
A16759.22EA
25.9
EUR
A16759.22
A16759.36
Benzyltrimethylammoniumchlorid ≥97%
Benzyltrimethylammoniumchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 56-93-9
Molecular Formula: C6H5CH2N(CH3)3Cl
Formula Weight: 185.70
Refractive Index: 1.4440
Odour: Odourless
pH: 6-8
Melting Point: ca 238° dec.
Beilstein Reference: 3917255
MDL No.: MFCD00011782
Formel:
C₁₀H₁₆ClN Schmelzpunkt: ∼ 238 °C (Zers.) Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011782 CAS-Nummer: 56-93-9 EINECS: 200-300-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |