Guaifenesin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Guajacolglycerinether, 3-(2-Methoxyphenoxy)-1,2-propandiol, 3-(2-Methoxyphenoxy)propan-1,2-diol, 1-(2,3-Dihydroxypropoxy)-2-methoxybenzol
A16827.0B
A16827.0BEA 311 EUR
A16827.0B
Guaifenesin ≥99%
Guaifenesin
Purity: 99+% CAS No.: 93-14-1 Molecular Formula: C10H14O4 Formula Weight: 198.22 Melting Point: 80-82° Boiling Point: 215°/19mm Merck Reference: 14,4555 MDL No.: MFCD00016873
Formel: C₁₀H₁₄O₄
Molecular Weight: 198,22 g/mol
Siedepunkt: 215 °C (19 mmHg)
Schmelzpunkt: 80…82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016873
CAS-Nummer: 93-14-1
EINECS: 202-222-5
Merck Index: 14,4555