2,3,4,5,6-Pentafluorstyrol ≥98% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Stabilisierung: Stabilisiert mit 4-tert-Butylbrenzcatechin (TBC) 250 ppm
A16833.14
A16833.14EA 188 EUR
A16833.14
2,3,4,5,6-Pentafluorstyrol ≥98% stabilisiert
2,3,4,5,6-Pentafluorstyrol
Stabilized with 250 ppm 4-tert-butylcatechol
Purity: 98% CAS No.: 653-34-9 Molecular Formula: C8H3F5 Formula Weight: 194.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 34°(93°F) Refractive Index: 1.4460 Odour: Characteristic Boiling Point: 139-140° Beilstein Reference: 1874390 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00000300
Formel: C₈H₃F₅
Molecular Weight: 194,1 g/mol
Siedepunkt: 139…140 °C
Dichte: 1,406
Flammpunkt: 34 °C (93 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000300
CAS-Nummer: 653-34-9
EINECS: 211-500-5
UN: 1993
ADR: 3,III