cis-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A16859.03
A16859.06
A16859.03EA
83.9
EUR
A16859.03
A16859.06
cis-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene 97%
cis-1,2-Bis(diphenylphosphino)ethylene
Purity: 97%
CAS No.: 983-80-2
Molecular Formula: C26H22P2
Formula Weight: 396.41
Melting Point: 122-126°
Beilstein Reference: 757792
MDL No.: MFCD00003046
Formel:
C₂₆H₂₂P₂ Schmelzpunkt: 122…126 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003046 CAS-Nummer: 983-80-2 EINECS: 213-569-7 |