2,6-Di-tert-butyl-p-kresol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: DBPC, Butylhydroxytoluol, 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol, Ionol, BHT
A16863.0B A16863.30
A16863.0BEA 64.6 EUR
A16863.0B A16863.30
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol ≥99%
2,6-Di-tert-butyl-p-kresol
Purity: 99% CAS No.: 128-37-0 Molecular Formula: C15H24O Formula Weight: 220.36 Flash Point: 127°(260°F) Odour: Mild Boiling Point: 264-265° Beilstein Reference: 1911640 Merck Reference: 14,1548 UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00011644
Formel: C₁₅H₂₄O
Siedepunkt: 264…265 °C
Schmelzpunkt: 69…72 °C
Dichte: 1,048
Flammpunkt: 127 °C (260 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011644
CAS-Nummer: 128-37-0
EINECS: 204-881-4
ADR: 9,III
Merck Index: 14,1548