3-Methylcrotonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3,3-Dimethylacrylic acid, 3-Methylbut-2-enoic acid
A16865.14
A16865.14EA 25.7 EUR
A16865.14
3-Methylcrotonsäure ≥98%
3-Methylcrotonsäure
Purity: 98% CAS No.: 541-47-9 Molecular Formula: C5H8O2 Formula Weight: 100.12 Flash Point: 93°(199°F) Melting Point: 66-68° Boiling Point: 198-200° Beilstein Reference: 1720305 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004366
Formel: C₅H₈O₂
Molecular Weight: 100,12 g/mol
Siedepunkt: 198…200 °C
Schmelzpunkt: 66…68 °C
Dichte: 0,969
Flammpunkt: 93 °C (199 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004366
CAS-Nummer: 541-47-9
EINECS: 208-782-7
UN: 3261
ADR: 8,III