L-Alanin
Lieferant: PanReac AppliChem
A1688.0100
A1688.0100EA 40.6 EUR
A1688.0100
L-Alanin
L-Alanin
Formel: C₃H₇NO₂
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 79 °C
Dichte: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064410
CAS-Nummer: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 13,00203