3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A16880.09
A16880.18
A16880.09EA
33.2
EUR
A16880.09
A16880.18
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoesäure ≥98%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzoesäure
Purity: 98%
CAS No.: 1421-49-4
Molecular Formula: C15H22O3
Formula Weight: 250.34
Melting Point: 206-209°
Beilstein Reference: 2216948
Formel:
C₁₅H₂₂O₃ Siedepunkt: 374 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 206…209 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008827 CAS-Nummer: 1421-49-4 EINECS: 215-823-2 |