Bromphenolblau Natriumsalz
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A16899.09
A16899.18
A16899.09EA
32.5
EUR
A16899.09
A16899.18
Bromphenolblau Natriumsalz
Bromphenolblau Natriumsalz
CAS No.: 34725-61-6
Molecular Formula: C19H9Br4NaO5S
Formula Weight: 691.96
Melting Point:
Formel:
C₁₉H₉Br₄NaO₅S Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013793 CAS-Nummer: 34725-61-6 EINECS: 252-170-2 Merck Index: 14,1444 |