Tris-Acetate-EDTA (TAE) buffer, 50X
Lieferant: PanReac AppliChem
A1691.1000
A1691.1000EA 63.6 EUR
A1691.1000
Tris-Acetate-EDTA (TAE) buffer, 50X
Puffer Elektrophorese-Puffer Laufpuffer
50x Lösung aus 20 M Tris, 1 M Eisessigsäure und 0.5 mM EDTA-Na2; pH 8,5 ±0,2.