2,3-Difluorphenol ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A16971.03 A16971.06
A16971.03EA 30.6 EUR
A16971.03 A16971.06
2,3-Difluorphenol ≥98%
2,3-Difluorphenol
Purity: 98+% CAS No.: 6418-38-8 Molecular Formula: C6H4F2O Formula Weight: 130.09 Flash Point: 56°(132°F) Odour: Phenol-like Boiling Point: 53-55°/25mm Beilstein Reference: 2082265 UN No.: 2921 MDL No.: MFCD00010262
Formel: C₆H₄F₂O
Siedepunkt: 53…55 °C (25 mmHg)
Schmelzpunkt: 34…38 °C
Flammpunkt: 56 °C (132 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010262
CAS-Nummer: 6418-38-8
UN: 2921
ADR: 8,II