tri-Ammoniumcitrat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Citronensäure Triammoniumsalz, Triammonium-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat, Ammoniumcitrat tribasisch
A16973.22
A16973.36
A16973.22EA
66.4
EUR
A16973.22
A16973.36
tri-Ammoniumcitrat ≥97%
tri-Ammoniumcitrat
Purity: 97+%
CAS No.: 3458-72-8
Molecular Formula: C6H17N3O7
Formula Weight: 243.22
Physical Form: Crystalline powder
Appearance: White
Melting Point: ca 180° dec.
Solubility: Soluble in water
MDL No.: MFCD00036406
Formel:
C₆H₁₇N₃O₇ Molecular Weight: 243.22 g/mol Schmelzpunkt: ∼ 180 °C (Zers.) Dichte: 1 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036406 CAS-Nummer: 3458-72-8 EINECS: 222-394-5 |