N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin tech. 90%, technische Qualität

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 3-(2-Aminoethylamino)propyltrimethoxysilan, N-(2-Aminoethyl)-3-aminopropyltrimethoxysilan

A16981.0B A16981.18 A16981.30
A16981.0BEA 195 EUR
A16981.0B A16981.18 A16981.30
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin tech. 90%, technische Qualität
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)ethylendiamin

Purity: 90% CAS No.: 1760-24-3 Molecular Formula: (CH3O)3Si(CH2)3NHCH2CH2NH2 Formula Weight: 222.36 Flash Point: 136°(276°F) Refractive Index: 1.4420 Boiling Point: 261-263° Beilstein Reference: 636230 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00008173

Formel: H₂NCH₂CH₂NHCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Siedepunkt: 261…263 °C
Schmelzpunkt: ∼ 0 °C
Dichte: 1,010
Flammpunkt: 136 °C (276 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008173
CAS-Nummer: 1760-24-3
EINECS: 217-164-6
UN: 2735
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR