3-(Trifluormethyl)zimtsäure überwiegend trans ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

A16983.06 A16983.14
A16983.06EA 41.1 EUR
A16983.06 A16983.14
3-(Trifluormethyl)zimtsäure überwiegend trans ≥98%
3-(Trifluormethyl)zimtsäure

Purity: 98+% CAS No.: 779-89-5 Molecular Formula: C10H7F3O2 Formula Weight: 216.16 Odour: Odourless Melting Point: 132-136° Beilstein Reference: 1963372 MDL No.: MFCD00004393

Formel: C₁₀H₇F₃O₂
Siedepunkt: 292 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 132…136 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004393
CAS-Nummer: 779-89-5
EINECS: 212-301-6

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR