Lithiumdihydrogenorthophosphat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A16987.0B
A16987.30
A16987.0BEA
196
EUR
A16987.0B
A16987.30
Lithiumdihydrogenorthophosphat ≥97%
Lithium dihydrogen orthophosphate
Purity: 97%
CAS No.: 13453-80-0
Molecular Formula: LiH2PO4
Formula Weight: 103.93
Odour: Odourless
Melting Point:
Formel:
H₂LiO₄P Schmelzpunkt: >100 °C Dichte: 2,461 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016188 CAS-Nummer: 13453-80-0 EINECS: 236-633-6 |