L-Arginin Hydrochlorid
Lieferant: PanReac AppliChem
A1700.1000
A1700.1000EA 156 EUR
A1700.1000
L-Arginin Hydrochlorid
L-Arginin Hydrochlorid
Formel: C₆H₁₅ClN₄O₂
Schmelzpunkt: 218 °C
Dichte: 1,42 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064550
CAS-Nummer: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 13,00785