Natriumhydrogencarbonat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
|
A17005.0C
A17005.0E
A17005.36
A17005.0CEA
163
EUR
A17005.0C
A17005.0E
A17005.36
Natriumhydrogencarbonat ≥99%
Natriumhydrogencarbonat
Purity: 99%
CAS No.: 144-55-8
Molecular Formula: NaHCO3
Formula Weight: 84.01
Refractive Index: 1.500
Odour: Odourless
pH: 8,1-8,4
Beilstein Reference: 4153970
Merck Reference: 14,8583
MDL No.: MFCD00003528
Formel:
NaHCO₃ Schmelzpunkt: 270 °C Dichte: 2,159 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003528 CAS-Nummer: 144-55-8 EINECS: 205-633-8 Merck Index: 14,8583 |