3,4-Dichlorbenzoylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,4-Dichlorbenzoesäurechlorid
A17006.14
A17006.22
A17006.14EA
49.8
EUR
A17006.14
A17006.22
3,4-Dichlorbenzoylchlorid ≥97%
3,4-Dichlorbenzoylchlorid
Purity: 97%
CAS No.: 3024-72-4
Molecular Formula: C7H3Cl3O
Formula Weight: 209.46
Flash Point: 142°(287°F)
Melting Point: 30-34°
Boiling Point: 242°
Beilstein Reference: 607485
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000672
Formel:
C₇H₃Cl₃O Siedepunkt: 242 °C Schmelzpunkt: 30…34 °C Flammpunkt: 142 °C (287 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000672 CAS-Nummer: 3024-72-4 EINECS: 221-177-2 UN: 3261 ADR: 8,II |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...