5,5-Diphenylhydantoin ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A17013.14
A17013.22
A17013.36
A17013.14EA
23.2
EUR
A17013.14
A17013.22
A17013.36
5,5-Diphenylhydantoin ≥99%
5,5-Diphenylhydantoin
Purity: 99%
CAS No.: 57-41-0
Molecular Formula: C15H12N2O2
Formula Weight: 252.27
Melting Point: 293-298°
Beilstein Reference: 384532
Merck Reference: 14,7322
MDL No.: MFCD00005264
Formel:
C₁₅H₁₂N₂O₂ Schmelzpunkt: 293…298 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005264 CAS-Nummer: 57-41-0 EINECS: 200-328-6 Merck Index: 14,7322 |