Natriumsalicylat 99

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Hydroxybenzoesäure Natriumsalz, Salicylsäure Natriumsalz

A17056.0B A17056.30
A17056.0BEA 126 EUR
A17056.0B A17056.30
Natriumsalicylat 99
Natriumsalicylat

Purity: 99% CAS No.: 54-21-7 Molecular Formula: C7H5NaO3 Formula Weight: 160.11 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3732792 Merck Reference: 14,8332 MDL No.: MFCD00002440

Formel: HOC₆H₄COONa
Molecular Weight: 160.10 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 0.32 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002440
CAS-Nummer: 54-21-7
EINECS: 200-198-0
Merck Index: 14,8332

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR