L(+)-Lysin Monohydrochlorid
Lieferant: PanReac AppliChem
A1706.1000
A1706.1000EA
98.1
EUR
A1706.1000
L(+)-Lysin Monohydrochlorid
L(+)-Lysin Monohydrochlorid
Formel:
H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·HCl Schmelzpunkt: 263…264 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00064564 CAS-Nummer: 657-27-2 EINECS: 211-519-9 |