2-Amino-5-(trifluormethyl)-1,3,4-thiadiazol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-5-trifluoromethyl-1,3,4-thiadiazole
A17061.03
A17061.03EA 26.9 EUR
A17061.03
2-Amino-5-(trifluormethyl)-1,3,4-thiadiazol 98%
2-Amino-5-(trifluoromethyl)-1,3,4-thiadiazole
Purity: 98% CAS No.: 10444-89-0 Molecular Formula: C3H2F3N3S Formula Weight: 169.13 Melting Point: 222-227° Beilstein Reference: 513140
Formel: C₃H₂F₃N₃S
Molecular Weight: 169,13 g/mol
Schmelzpunkt: 222…227 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003109
CAS-Nummer: 10444-89-0
EINECS: 233-930-2