Bromkresolgrün
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A17090.06 A17090.14
A17090.06EA 35.6 EUR
A17090.06 A17090.14
Bromkresolgrün
Bromkresolgrün
CAS No.: 76-60-8 Molecular Formula: C21H14Br4O5S Formula Weight: 698.02 Melting Point: ca 225° dec. Beilstein Reference: 372527 Merck Reference: 14,1386 MDL No.: MFCD00005874
Formel: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005874
CAS-Nummer: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
Merck Index: 14,1386
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=12b4d4b3d992f8e86746537bf756af442752c853&vid=553ef1836a5b191a43558f8550e78cf2e424446e&prid=web&clid=SAPDAM