(±)-1,2-Dibromhexafluorpropan 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A17103.14
A17103.14EA
41.8
EUR
A17103.14
(±)-1,2-Dibromhexafluorpropan 95%
(±)-1,2-Dibromhexafluorpropan
Purity: 95%
CAS No.: 661-95-0
Molecular Formula: BrCF2CFBrCF3
Formula Weight: 309.84
Boiling Point: 71-72°
MDL No.: MFCD00013568
Formel:
BrF₂CBrCFCF₃ Molecular Weight: 309.83 g/mol Siedepunkt: 71…72 °C Dichte: 2.169 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013568 CAS-Nummer: 661-95-0 EINECS: 211-550-8 |