3,3'-Thiodipropionsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,3-Thiodipropionic acid
A17220.30
A17220.0B
A17220.30EA
29.6
EUR
A17220.30
A17220.0B
3,3'-Thiodipropionsäure ≥98%
3,3'-Thiodipropionsäure
Purity: 98%
CAS No.: 111-17-1
Molecular Formula: C6H10O4S
Formula Weight: 178.21
Melting Point: 127-134°
Beilstein Reference: 1210299
Merck Reference: 14,9332
MDL No.: MFCD00002781
Formel:
C₆H₁₀O₄S Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 127…134 °C Dichte: 1,496 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002781 CAS-Nummer: 111-17-1 EINECS: 203-841-3 Merck Index: 14,9332 |