Kresolrot
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A17243.14
A17243.22
A17243.14EA
48.2
EUR
A17243.14
A17243.22
Kresolrot
Kresolrot
CAS No.: 1733-12-6
Molecular Formula: C21H18O5S
Formula Weight: 382.44
Melting Point:
Formel:
C₂₁H₁₈O₅S Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005878 CAS-Nummer: 1733-12-6 EINECS: 217-064-2 Merck Index: 14,2578 |