3',4'-Difluorpropiophenon ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 1-(3,4-Difluorophenyl)propan-1-one
A17257.06
A17257.06EA 97.8 EUR
A17257.06
3',4'-Difluorpropiophenon ≥97%
3',4'-Difluorpropiophenon
Purity: 97% CAS No.: 23384-72-7 Molecular Formula: C9H8F2O Formula Weight: 170.16 Refractive Index: 1.4880 Boiling Point: 64-65°/1.8mm MDL No.: MFCD00015505
Formel: C₉H₈F₂O
Molecular Weight: 170,16 g/mol
Siedepunkt: 64…65 °C (1,8 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015505
CAS-Nummer: 23384-72-7
EINECS: 245-627-2