Hexachlor-1,3-butadien ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A17316.18
A17316.18EA 53.3 EUR
A17316.18
Hexachlor-1,3-butadien ≥97%
Hexachlor-1,3-butadien
Purity: 97% CAS No.: 87-68-3 Molecular Formula: CCl2=CClCCl=CCl2 Formula Weight: 260.76 Refractive Index: 1.5550 Odour: Mild Boiling Point: 215° Beilstein Reference: 1766570 Merck Reference: 14,4678 UN No.: 2279 MDL No.: MFCD00000836
Formel: C₄Cl₆
Molecular Weight: 260,76 g/mol
Siedepunkt: 215 °C
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 1,680
Flammpunkt: 90 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000836
CAS-Nummer: 87-68-3
EINECS: 201-765-5
UN: 2279
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,4678