4-Methoxystilben ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
A17328.06
A17328.06EA 84.7 EUR
A17328.06
4-Methoxystilben ≥98%
4-Methoxystilben
Purity: 98% CAS No.: 1142-15-0 Molecular Formula: C15H14O Formula Weight: 210.27 Melting Point: 136-138° MDL No.: MFCD00017178
Formel: C₁₅H₁₄O
Molecular Weight: 210,27 g/mol
Schmelzpunkt: 136…138 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017178
CAS-Nummer: 1142-15-0
EINECS: 214-530-7