(±)-α-Brom-γ-butyrolacton ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(±)-2-Brombutan-4-olid, (±)-2-Brom-4-butanolid, (±)-2-Brom-4-hydroxybuttersäurelacton
A17344.14
A17344.22
A17344.14EA
37.2
EUR
A17344.14
A17344.22
(±)-α-Brom-γ-butyrolacton ≥97%
(±)-α-Brom-γ-butyrolacton
Purity: 97%
CAS No.: 5061-21-2
Molecular Formula: C4H5BrO2
Formula Weight: 164.99
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point:
Formel:
C₄H₅BrO₂ Siedepunkt: 137…139 °C (6 mmHg) Dichte: 1,994 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) |
MDL:
MFCD00005387 CAS-Nummer: 5061-21-2 EINECS: 225-764-4 |