1-Benzyl-1-phenylhydrazin Hydrochlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
A17367.06
A17367.14
A17367.06EA
37.7
EUR
A17367.06
A17367.14
1-Benzyl-1-phenylhydrazin Hydrochlorid ≥98%
1-Benzyl-1-phenylhydrazin Hydrochlorid
Purity: 98+%
CAS No.: 5705-15-7
Molecular Formula: C13H14N2.HCl
Formula Weight: 234.73
Melting Point: 178-181°
Beilstein Reference: 3707186
Formel:
C₁₃H₁₅ClN₂ Schmelzpunkt: 178…181 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00050690 CAS-Nummer: 5705-15-7 EINECS: 227-195-7 |