EDTA Tetranatriumsalz Hydrat 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

A17385.0B A17385.0I A17385.30
A17385.0BEA 59.5 EUR
A17385.0B A17385.0I A17385.30
EDTA Tetranatriumsalz Hydrat 98%
EDTA Tetranatriumsalz Hydrat

Purity: 98% CAS No.: 194491-31-1 Molecular Formula: C10H12N2Na4O8.xH2O Formula Weight: 380.17(anhy) Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3828865 MDL No.: MFCD00150025

Formel: C₁₀H₁₄N₂Na₄O₉
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150025
CAS-Nummer: 194491-31-1
EINECS: 200-573-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR