di-Ammoniumhydrogenphosphat ≥98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: di-Ammoniumorthophosphat, Ammoniumphosphat dibasisch, di-Ammoniumphosphat, Diammoniumhydrogenphosphat, sek. Ammoniumphosphat, Ammoniumorthophosphat dibasisch

A17416.36
A17416.36EA 26.6 EUR
A17416.36
di-Ammoniumhydrogenphosphat ≥98%
di-Ammoniumhydrogenphosphat

Purity: 98% CAS No.: 7783-28-0 Molecular Formula: H9N2O4P Formula Weight: 132.06 Melting Point: 155° dec. Merck Reference: 14,542 MDL No.: MFCD00010891

Formel: (NH₄)₂HPO₄
Molecular Weight: 132,06 g/mol
Schmelzpunkt: 155 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,619
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010891
CAS-Nummer: 7783-28-0
EINECS: 231-987-8
REACH: 01-2119490974-22
Merck Index: 14,542

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR