α-Brom-2,6-difluortoluol ≥97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

A17434.06 A17434.14
A17434.06EA 57.8 EUR
A17434.06 A17434.14
α-Brom-2,6-difluortoluol ≥97%

Purity: 97+% CAS No.: 85118-00-9 Molecular Formula: C7H5BrF2 Formula Weight: 207.02 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 49-53° Beilstein Reference: 2083943 UN No.: 1759 MDL No.: MFCD00000329

Formel: C₇H₅BrF₂
Schmelzpunkt: 49…53 °C
Dichte: 1,600
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000329
CAS-Nummer: 85118-00-9
EINECS: 285-652-6
UN: 1759
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR