Methylrot Natriumsalz
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A17455.14
A17455.22
A17455.36
A17455.14EA
25.6
EUR
A17455.14
A17455.22
A17455.36
Methylrot Natriumsalz
Methylrot Natriumsalz
CAS No.: 845-10-3
Molecular Formula: C15H14N3NaO2
Formula Weight: 291.29
Beilstein Reference: 4065488
MDL No.: MFCD00002426
Formel:
C₁₅H₁₄N₃NaO₂ Schmelzpunkt: > 180 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002426 CAS-Nummer: 845-10-3 EINECS: 212-682-9 Merck Index: 13,06142 |