Tetramethylammoniumhexafluorophosphat 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Tetramethylammoniumhexafluorophosphate
A17467.22
A17467.22EA 297 EUR
A17467.22
Tetramethylammoniumhexafluorophosphat 99%
Tetramethylammonium hexafluorophosphate
Purity: 99+% CAS No.: 558-32-7 Molecular Formula: C4H12F6NP Formula Weight: 219.10 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3730394 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00012012
Formel: C₄H₁₂F₆NP
Molecular Weight: 219,11 g/mol
Schmelzpunkt: >300 °C
Dichte: 1,617 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012012
CAS-Nummer: 558-32-7
EINECS: 209-194-3
UN: 2923
ADR: 8,III