1,4-Benzoquinone dioxime 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

A17532.0B A17532.18 A17532.30
A17532.0BEA 397 EUR
A17532.0B A17532.18 A17532.30
1,4-Benzoquinone dioxime 95%
1,4-Benzoquinone dioxime

Purity: 95% CAS No.: 105-11-3 Molecular Formula: C6H6N2O2 Formula Weight: 138.13 Melting Point: ca 223° dec. Beilstein Reference: 2043234 MDL No.: MFCD00063636

Formel: C₆H₆N₂O₂
Schmelzpunkt: ∼ 223 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,490
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00063636
CAS-Nummer: 105-11-3
EINECS: 203-271-5

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR